Tantalio ≥99.95% (metals basis), barras, duro, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 127 EUR
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantalio ≥99.95% (metals basis), barras, duro, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalio
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223