Tantalio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tántalo
10350.G1
10350.G5
10350.G9
10350.G1EA
76.1
EUR
10350.G1
10350.G5
10350.G9
Tantalio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tantalio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈13.0g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2996 °C Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011252 Núm. CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Índice Merck: 12,09223 |