Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tántalo
10351.IV 10351.IX 10351.GJ
10351.IVEA 537 EUR
10351.IV 10351.IX 10351.GJ
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.3g/100x150mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427
Pto. de fusión: 2996
Densidad: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223