Tantalio ≥99.95% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tántalo
10352.FI 10352.GH 10352.GW
10352.FIEA 90 EUR
10352.FI 10352.GH 10352.GW
Tantalio ≥99.95% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427
Pto. de fusión: 2996
Densidad: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223