Tantalio ≥99.9% (metals basis), placa, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14181.FF 14181.FI
14181.FFEA 677 EUR
14181.FF 14181.FI
Tantalio ≥99.9% (metals basis), placa, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈65.9g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223