Tantalio ≥99.95% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39670.14 39670.22
39670.14EA 221 EUR
39670.14 39670.22
Tantalio ≥99.95% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈3.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223