Tantalio ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40674.G1 40674.G5 40674.G6
40674.G1EA 134 EUR
40674.G1 40674.G5 40674.G6
Tantalio ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.033g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223