Tantalio ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.0025 mm (0.0001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tántalo
40716.FF
40716.FI
40716.GH
40716.FFEA
391
EUR
40716.FF
40716.FI
40716.GH
Tantalio ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.0025 mm (0.0001 in)
Tantalio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.026g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2996 °C Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011252 Núm. CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Índice Merck: 12,09223 |