Tantalio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tántalo
42494.BQ 42494.BU
42494.BQEA 133 EUR
42494.BQ 42494.BU
Tantalio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈3.26g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427
Pto. de fusión: 2996
Densidad: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223