Tantalio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42933.BY
42933.CC
42933.RQ
42933.BYEA
311
EUR
42933.BY
42933.CC
42933.RQ
Tantalio ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈29.3g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2996 °C Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011252 Núm. CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Índice Merck: 12,09223 |