Tantalio, Malla metálica 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tántalo
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 339 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantalio, Malla metálica 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalio
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427
Pto. de fusión: 2996
Densidad: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223