Tantalio ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tántalo
45133.G1
45133.G6
45133.G1EA
69.1
EUR
45133.G1
45133.G6
Tantalio ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Tantalio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Molecular Formula: Ta
Formula Weight: 180.95
Physical Form: ca 0.54g/m
Density: 16.69
Melting Point: 2996°
Boiling Point: 5429°
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta MW: 180.95 g/mol Pto. Ebullición: 5429 °C Pto. de fusión: 2996 Densidad: 16.69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011252 Núm. CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Índice Merck: 12,09223 |