Tantalio (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), en polvo, Puratronic® -100 mesh

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

10344.14 10344.22 10344.88
10344.14EA 180 EUR
10344.14 10344.22 10344.88
Tantalio (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), en polvo, Puratronic® -100 mesh
Tantalio

Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252

Formula: Ta
Densidad: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR