Tantalio (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), en polvo, Puratronic® -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tántalo
10345.14 10345.22 10345.36 10345.88
10345.14EA 198 EUR
10345.14 10345.22 10345.36 10345.88
Tantalio (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), en polvo, Puratronic® -325 mesh
Tantalio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427
Pto. de fusión: 2996
Densidad: 16.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,09223