Tantalio ≥99.9% (metals basis), en polvo APS ∼2 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39690.06
39690.14
39690.18
39690.06EA
108
EUR
39690.06
39690.14
39690.18
Tantalio ≥99.9% (metals basis), en polvo APS ∼2 µm
Tantalio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Densidad: 16,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011252 Núm. CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |