Vanadio ≥99.5% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11098.BP 11098.BS
11098.BPEA 168 EUR
11098.BP 11098.BS
Vanadio ≥99.5% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈7.74g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1896 °C
Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053