Vanadio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11483.G1
11483.G5
11483.G1EA
94.9
EUR
11483.G1
11483.G5
Vanadio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Vanadio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1896 °C Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011453 Núm. CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Índice Merck: 12,10053 |