Vanadio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
12234.03EA
58.5
EUR
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
Vanadio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Vanadio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Pale gray
Odour: Odourless
Boiling Point: 3000°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Pto. Ebullición: 3000 °C Pto. de fusión: 1900 °C Densidad: 6,11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011453 Núm. CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |