Vanadio ≥99.5% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
13996.BQEA
168
EUR
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
Vanadio ≥99.5% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈1.93g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1896 °C Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011453 Núm. CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Índice Merck: 12,10053 |