Vanadio ≥99.7% (metals basis), alambre, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14359.BS 14359.BW 14359.BY
14359.BSEA 41.7 EUR
14359.BS 14359.BW 14359.BY
Vanadio ≥99.7% (metals basis), alambre, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Vanadio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
MW: 50.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3477
Pto. de fusión: 1896
Densidad: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053