Vanadio ≥99.5% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 223 EUR
14633.FZ 14633.GU
Vanadio ≥99.5% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1896 °C
Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053