Vanadio ≥99.7% (metals basis), en gránulos 1-3 mm (0.04-0.12 in) deposición al vacío
Proveedor: Thermo Scientific
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 102 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanadio ≥99.7% (metals basis), en gránulos 1-3 mm (0.04-0.12 in) deposición al vacío
Vanadio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
MW: 50,94 g/mol
Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1896 °C
Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053