Vanadio ≥99.7% (metals basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42775.09
42775.18
42775.30
42775.09EA
91.2
EUR
42775.09
42775.18
42775.30
Vanadio ≥99.7% (metals basis), piezas
Vanadio
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-62-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1896 °C Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011453 Núm. CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Índice Merck: 12,10053 |