Vanadio ≥99.8% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42829.06 42829.14
42829.06EA 118 EUR
42829.06 42829.14
Vanadio ≥99.8% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.31g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1896 °C
Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053