Vanadio ≥99.8% (metals basis), láminas, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44106.FY 44106.GK
44106.FYEA 202 EUR
44106.FY 44106.GK
Vanadio ≥99.8% (metals basis), láminas, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.29g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Pto. Ebullición: 3477 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1896 °C
Densidad: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011453
Núm. CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Índice Merck: 12,10053