Molibdeno ≥99.95% (metals basis), en polvo APS 3-7 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
10030.18EA 61.6 EUR
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), en polvo APS 3-7 µm
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 5560 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III