Molibdeno ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 59.9 EUR
10031.18 10031.30 10031.A1
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06317