Molibdeno 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10036.G9 10036.H4
10036.G9EA 72.7 EUR
10036.G9 10036.H4
Molibdeno 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.50g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317