Molibdeno ≥99.94% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10039.G5 10039.G9 10039.H4
10039.G5EA 216 EUR
10039.G5 10039.G9 10039.H4
Molibdeno ≥99.94% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molibdeno
Purity: 99.94% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈8.0g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317