Molibdeno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10042.GT 10042.HB 10042.HZ
10042.GTEA 113 EUR
10042.GT 10042.HB 10042.HZ
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈5.8g/150x150mm MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 3617 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317