Molibdeno ≥99.7% (metals basis), en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13242.22 13242.36 13242.A3
13242.22EA 66.2 EUR
13242.22 13242.36 13242.A3
Molibdeno ≥99.7% (metals basis), en lentejas
Molibdeno
Purity: 99.7% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3 MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317