Molibdeno, gauze_wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40908.FL 40908.GT
40908.FLEA 84.1 EUR
40908.FL 40908.GT
Molibdeno, gauze_wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molibdeno
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Filtration, electrodes
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317