Molibdeno, Malla metálica 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Proveedor: Thermo Scientific
40912.FL 40912.GT 40912.HB
40912.FLEA 223 EUR
40912.FL 40912.GT 40912.HB
Molibdeno, Malla metálica 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Molibdeno
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 3617 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317