Molibdeno ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42360.09 42360.18
42360.09EA 50.3 EUR
42360.09 42360.18
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.51g/slug MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317