Molibdeno, gauze woven from wire, twilled weave 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42404.FL 42404.GT
42404.FLEA 271 EUR
42404.FL 42404.GT
Molibdeno, gauze woven from wire, twilled weave 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molibdeno
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 3617 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317