Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45054.G9 45054.G6 45054.G5
45054.G9EA 654 EUR
45054.G9 45054.G6 45054.G5
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molibdeno
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.5g/m MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317