Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45055.G6 45055.G5
45055.G6EA 460 EUR
45055.G6 45055.G5
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molibdeno
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.2g/m MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 3617 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317