Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45134.G6 45134.G5 45134.G1
45134.G6EA 251 EUR
45134.G6 45134.G5 45134.G1
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Molibdeno
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.33g/m MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Pto. Ebullición: 3617 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2622 °C
Densidad: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317