Tungsteno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Wolframio
10415.FI 10415.GH 10415.HP
10415.FIEA 111 EUR
10415.FI 10415.GH 10415.HP
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈12g/50x50mm MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Pto. Ebullición: 5660 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3410 °C
Densidad: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011461
Núm. CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Índice Merck: 12,09945