Monocloruro de iodo solución 0.1 M ICl acc. Wijs solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 210 EUR
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Monocloruro de iodo solución 0.1 M ICl acc. Wijs solución volumétrica, Fluka™
Monocloruro de iodo
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formula: ClI
Pto. Ebullición: 118 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.99 - 1.01