Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (by HPLC), Novabiochem®
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: N-Fmoc-L-methionine sulphoxide
8.52054.0001 8.52054.0005 8.52054.0050 8.52054.0100
04-12-1112-1EA 42.6 EUR
04-12-1112-1 04-12-1112-5 NOVA8.52054.0050 NOVA8.52054.0100
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (by HPLC), Novabiochem®
Fmoc-Met(O)-OH
Formula: C₂₀H₂₁NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077064
Núm. CAS: 76265-70-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric Purity ≥99.0% (a/a)
Purity (TLC(011C)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Assay (HPLC, area%) ≥98.0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (Acidimetric) ≥95.0%
Water (K. F.) ≤1.00%