Tungsteno ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Wolframio
43312.G1 43312.G5
43312.G1EA 133 EUR
43312.G1 43312.G5
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈38.8g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Pto. Ebullición: 5660 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3410 °C
Densidad: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011461
Núm. CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Índice Merck: 12,09945