Tungsteno ≥99.97% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Wolframio
44249.09 44249.18
44249.09EA 70.8 EUR
44249.09 44249.18
Tungsteno ≥99.97% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungsteno
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.49g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Pto. Ebullición: 5660 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3410 °C
Densidad: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011461
Núm. CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Índice Merck: 12,09945