Tungsteno ≥99.95% (metals basis), en polvo -200+325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Wolframio
42477.22
42477.36
42477.A3
42477.22EA
78.2
EUR
42477.22
42477.36
42477.A3
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), en polvo -200+325 mesh
Tungsteno
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011461 Núm. CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |