Tungsteno ≥99.95% (metals basis), en polvo APS <1 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Wolframio
44210.22
44210.36
44210.A3
44210.22EA
170
EUR
44210.22
44210.36
44210.A3
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), en polvo APS <1 µm
Tungsteno
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Dark grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011461 Núm. CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,II |