Tungsteno ≥99% (metals basis), en polvo -50+100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Wolframio
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 550 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Tungsteno ≥99% (metals basis), en polvo -50+100 mesh
Tungsteno
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011461
Núm. CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III