Manganeso ≥99.9% (metals basis), piezas irregulares
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10236.30
10236.A1
10236.A7
10236.30EA
70.9
EUR
10236.30
10236.A1
10236.A7
Manganeso ≥99.9% (metals basis), piezas irregulares
Manganeso
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-96-5
Physical Form: Broken plate
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
Formula:
Mn MW: 54.94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011111 Núm. CAS: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 |