Manganeso ≥99.98% (metals basis), en gránulos 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36215.14
36215.22
36215.14EA
120
EUR
36215.14
36215.22
Manganeso ≥99.98% (metals basis), en gránulos 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Manganeso
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-96-5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formula:
Mn MW: 54.94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011111 Núm. CAS: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 |