Manganeso ≥99.95% (metals basis), piezas irregulares
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36221.14 36221.22
36221.14EA 138 EUR
36221.14 36221.22
Manganeso ≥99.95% (metals basis), piezas irregulares
Manganeso
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formula: Mn
MW: 54.94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011111
Núm. CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1