Manganeso 99+%, en polvo -40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
317442500 317440010
ACRO317442500EA 75.2 EUR
ACRO317442500 ACRO317440010
Manganeso 99+%, en polvo -40 mesh
Manganeso
Formula: Mn
MW: 54.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1900 °C
Pto. de fusión: 1260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011111
Núm. CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)